Ácido p-anísico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido 4-anísico, Ácido 4-metoxibenzoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 41 EUR
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
Ácido p-anísico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido p-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002542
Núm. CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Índice Merck: 13,00669