Filtrar tubos según Allihn, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
258532103 258532206 258532309 258532403
SCOT258532103EA 422 EUR
SCOT258532103 SCOT258532206 SCOT258532309 SCOT258532403
Filtrar tubos según Allihn, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Microembudos de filtración
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Para la filtración de volúmenes muy pequeños.
  • Altamente resistente a la mayoría de los productos químicos como solventes, ácidos y álcalis.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Con placa de filtro de vidrio sinterizado integrada.