Frascos de Woulff, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247104401 247105406 247107304
SCOT247104401EA 186 EUR
SCOT247104401 189-1110 SCOT247107304
Frascos de Woulff, DURAN®
Frascos Frascos de Woulff
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Con tubuladura inferior NS 19/26
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Muy buena resistencia química.
Botella con 3 cuellos puestos a tierra.
Certificaciones: DIN 12481.