Ácido 3-metoxisalicilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxi-3-metoxibenzoico
L01658.06
L01658.14
L01658.06EA
25
EUR
L01658.06
L01658.14
Ácido 3-metoxisalicilico ≥98%
Ácido 3-metoxisalicilico
Purity: 98+%
CAS No.: 877-22-5
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2209642
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Pto. de fusión: 151…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002445 Núm. CAS: 877-22-5 EINECS: 212-888-9 |