Ácido 4-metoxisalicilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174240100 174240500
ACRO174240100EA 75.7 EUR
ACRO174240100 ACRO174240500
Ácido 4-metoxisalicilico 99%
Ácido 4-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…159 °C
Número MDL: MFCD00002450
Núm. CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %