Tubos de muestras, base cónica, con tapón de rosca, Corning® Gosselin™
Proveedor: Corning
TC15A-01 TC15A-03 TC50-04 TC50-01
GOSSTC15A-01EA 144 EUR
GOSSTC15A-01 GOSSTC15A-03 GOSSTC50-04 GOSSTC50-01
Tubos de muestras, base cónica, con tapón de rosca, Corning® Gosselin™
Tubos Tubos de ensayos
PP, translucent, with HDPE cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Non sterile or sterile
  • Printed graduations