Muestreador de aguas pluviales, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 236 EUR
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Muestreador de aguas pluviales, Nalgene®
Muestreadores Muestreadores de líquidos
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Certificaciones: EPA NPDES MSGP.
Precaución: Not for oil and grease sample collection.
* Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904