Anillos de aluminio con ganchos para juntas cónicas
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
01102519 01102545 01102529
LENZ01102519EA 58.4 EUR
LENZ01102519 LENZ01102545 LENZ01102529
Anillos de aluminio con ganchos para juntas cónicas
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
These alu rings with hooks are for cones and sockets to be used with springs for the safe connection of conical ground joints. No breakage of glass hoods.