Ácido 3-hidroxi-p-anísico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-hidroxi-4-metoxibenzoico
A13709.06
A13709.14
A13709.22
A13709.06EA
42.4
EUR
A13709.06
A13709.14
A13709.22
Ácido 3-hidroxi-p-anísico ≥97%
Ácido 3-hidroxi-p-anísico
Purity: 97+%
CAS No.: 645-08-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 2208365
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 251…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002507 Núm. CAS: 645-08-9 EINECS: 211-430-5 |