Matraces de fondo redondo, con dos cuellos y juntas esmeriladas estándar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241832604 241832707 241833609 241834408 241835404 241833703 241835601
SCOT241832604EA 50.4 EUR
SCOT241832604 SCOT241832707 SCOT241833609 SCOT241834408 SCOT241835404 SCOT241833703 SCOT241835601
Matraces de fondo redondo, con dos cuellos y juntas esmeriladas estándar, DURAN®
Matraces Matraces de fondo redondo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Un cuello central vertical y un cuello lateral paralelo. Con área de etiquetado blanco mate.
* Tamaño ISO no DIN
Certificaciones: DIN 12394