Filtros de inmersión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
258550104 258550207 258552105 258552208 258550301 258550404 258551109 258551203 258551306 258551409 258552302
511-0401EA 69.2 EUR
511-0401 511-0402 511-0421 511-0422 511-0403 511-0404 511-0411 511-0412 511-0413 511-0414 511-0423
Filtros de inmersión, DURAN®
Filtros Filtros en línea
Estos filtros en línea se utilizan para la filtración en línea de líneas de gas para eliminar impurezas sólidas (por ejemplo, polvo).
Hecho de DURAN®, vidrio de borosilicato 3,3, transparente.