Condensadores, Liebig, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242516107 242517009 242517103 242517206 242518108 242518202
SCOT242516107EA 57.9 EUR
SCOT242516107 SCOT242517009 SCOT242517103 SCOT242517206 SCOT242518108 SCOT242518202
Condensadores, Liebig, DURAN®
Condensadores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • También nombrado como condensador oeste
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para la condensación de vapores, con manto fusionado, cono y zócalo. Agua suministrada a través de conectores de plástico.