Condensador de bulbo, tipo Allihn, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242527104 242527207 242528109 242528203
SCOT242527104EA 97.1 EUR
SCOT242527104 SCOT242527207 SCOT242528109 SCOT242528203
Condensador de bulbo, tipo Allihn, DURAN®
Condensadores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Para la condensación de vapores. Con núcleo y chaqueta. Agua suministrada a través de conectores de plástico con diámetro externo de 8 mm y juntas roscadas GL 14.
El condensador de bulbo tiene una mayor superficie de enfriamiento que el condensador Liebig y, por lo tanto, una mayor capacidad de enfriamiento.