Condensadores, Dimroth, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242546101 242547106 242547209 242548205
SCOT242546101EA 87.8 EUR
SCOT242546101 SCOT242547106 201-3335 SCOT242548205
Condensadores, Dimroth, DURAN®
Condensadores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para la condensación de vapores. Agua suministrada a través de conectores de plástico.
El condensador Dimroth comprende un condensador de bobina ubicado dentro de un tubo. Este tipo de condensador tiene una superficie de intercambio de calor más grande y, por lo tanto, un mejor efecto de enfriamiento que el condensador Liebig o Allihn.