Ácido 2,3-dimetoxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
115420050 115420250 115421000
ACRO115420050EA 22.5 EUR
ACRO115420050 ACRO115420250 ACRO115421000
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico 99%
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…124 °C
Densidad: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002432
Núm. CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g