Ácido 2,3-dimetoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14592.09
A14592.18
A14592.09EA
32.6
EUR
A14592.09
A14592.18
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico ≥99%
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 1521-38-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 2210858
MDL No.: MFCD00002432
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 121…124 °C Densidad: 1,387 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002432 Núm. CAS: 1521-38-6 EINECS: 216-188-4 |