Ácido 2,4-dimetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16252.14
A16252.22
A16252.14EA
41.9
EUR
A16252.14
A16252.22
Ácido 2,4-dimetoxibenzoico ≥98%
Ácido 2,4-dimetoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 91-52-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2210860
MDL No.: MFCD00002434
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 107…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002434 Núm. CAS: 91-52-1 EINECS: 202-074-1 |