Condensadores, bobina, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242537105 242537208
SCOT242537105EA 123 EUR
SCOT242537105 SCOT242537208
Condensadores, bobina, DURAN®
Condensadores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para enfriar condensado de vapores, con cono y zócalo. Agua suministrada a través de conectores de plástico.