Vasos de medida, cónicos, graduados
Proveedor: USBECK Laborgeräte
4410 4411
USBE4410EA 217 EUR
USBE4410 USBE4411
Vasos de medida, cónicos, graduados
Vasos de precipitados
Acero inoxidable, modelo pesado, con mango.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
  • Graduación interna
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.