Cubos, cónicos, graduados
Proveedor: USBECK Laborgeräte
4500 4502
USBE4500EA 118 EUR
USBE4500 USBE4502
Cubos, cónicos, graduados
Cubos
Acero inoxidable.
  • Muy buena resistencia química, muy buena resistencia térmica
  • Alta calidad, muy estable
  • Tapas a juego disponibles opcionalmente
Para uso en laboratorios e industria. Graduado con asa. Lengüetas del mango sin costuras y superficies lisas para una limpieza rápida y fácil.
Información para pedidos: Lids have to be ordered separately.