Matraces volumétricos, clase B, graduación en rojo
Proveedor: KARTELL
2490 2491 2492 2493 2494
KART2490EA 16.1 EUR
KART2490 KART2491 KART2492 KART2493 KART2494
Matraces volumétricos, clase B, graduación en rojo
Matraces Matraces aforados
PMP, translúcidos, con tapón de rosca.
  • Esterilizable en autoclave a 170 °C
  • Químicamente más limpio que el vidrio y no absorbente
  • No humedece
  • Apto para alimentos
Estos matraces volumétricos transparentes no forman meniscos, por lo que las lecturas finales son sencillas. Están calibrados gravimétricamente a 20 °C. Las paredes gruesas eliminan la distorsión. Los cuellos delgados hacen que la medición final sea precisa.