Condensadores, bobina, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242557107 242557201 242558103 242558206
SCOT242557107EA 142 EUR
SCOT242557107 SCOT242557201 SCOT242558103 SCOT242558206
Condensadores, bobina, DURAN®
Condensadores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para enfriar condensado de vapores, con cono y zócalo. Agua suministrada a través de conectores de plástico.
Este tipo de condensador tiene una superficie de intercambio de calor muy grande debido a su condensador helicoidal y la doble cubierta y, por lo tanto, es especialmente adecuado para trabajar con medios de bajo punto de ebullición.