Embudos de goteo, cilíndricos, con equilibrio de presión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241252009 241252403 241252506 241253605 241253708 241254404 241254601
SCOT241252009EA 157 EUR
SCOT241252009 SCOT241252403 SCOT241252506 SCOT241253605 SCOT241253708 SCOT241254404 SCOT241254601
Embudos de goteo, cilíndricos, con equilibrio de presión, DURAN®
Embudos Embudos de goteo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con llave de vidrio.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Cono y casquillo esmerilados estándar, con divisiones para lectura de volumen aproximado.
* Tamaño ISO no DIN
Certificaciones: DIN ISO 4800