Ácido 2,5-dimetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12901.06
A12901.14
A12901.22
A12901.06EA
67.7
EUR
A12901.06
A12901.14
A12901.22
Ácido 2,5-dimetoxibenzoico ≥98%
Ácido 2,5-dimetoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 2785-98-0
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 2097993
MDL No.: MFCD00002436
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002436 Núm. CAS: 2785-98-0 EINECS: 220-503-0 |