Cánulas IV periféricas con puerto de inyección, BD Venflon™
Proveedor: BD Medical
391452 391451 391455 391453 391457 391454 381844 391456 391455UK 391456UK 391457UK
BDAM391452EA 74.5 EUR
BDAM391452 BDAM391451 BDAM391455 BDAM391453 BDAM391457 BDAM391454 BDAM381844 BDAM391456 BDAM391455UK BDAM391456UK BDAM391457UK
Cánulas IV periféricas con puerto de inyección, BD Venflon™
Catéteres
Intravenous catheters with injection port and valve for peripheral catheterisation allows easier insertion and minimises the risk of vein damage.
  • Permite la administración sin agujas de medicación en bolo durante la infusión
  • La aguja biselada con extremo cónico del catéter de PTFE facilita la inserción y minimiza el riesgo de provocar daños en las venas
  • Su diseño en forma de ala reduce el riesgo de contaminación bacteriana, ya que impide cualquier contacto directo entre la parte posterior del cuerpo del catéter y la piel
  • Con las alas, es posible asegurar la inmovilización del catéter mediante la aplicación de apósitos IV BD Veca-C™ y BD Veca-Fix™
BD Luer-Lok™ compatible.