Ácido 2,6-dimetoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14418.14
A14418.22
A14418.36
A14418.14EA
35.1
EUR
A14418.14
A14418.22
A14418.36
Ácido 2,6-dimetoxibenzoico ≥99%
Ácido 2,6-dimetoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 1466-76-8
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 2212190
MDL No.: MFCD00002437
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼188 °C (desc.) Densidad: 1,365 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002437 Núm. CAS: 1466-76-8 EINECS: 215-985-4 |