Kit para DNA de tejido fijado en formol e incluido en parafina (FFPE) E.Z.N.A®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
D3399-00EA 20.8 EUR
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
Kit para DNA de tejido fijado en formol e incluido en parafina (FFPE) E.Z.N.A®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
La digestión con proteasas seleccionadas libera microgramos de DNA de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina. Los ácidos nucleicos purificados, aunque altamente fragmentados, son adecuados para una gran variedad de análisis posteriores de expresión genómica y génica. Los kits basados en columnas de centrifugación E.Z.N.A® son ideales para aplicaciones a pequeña escala mientras que los kits basados en microesferas magnéticas Mag-Bind® están diseñados específicamente para usuarios que requieren una alta producción con métodos automatizados.
  • Rendimiento impresionante en tan solo 40 minutos
  • El protocolo estándar no requiere extracción con xileno
  • Kits basados en microesferas magnéticas totalmente compatibles con la mayoría de las plataformas de automatización
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.