Ácido 3,4-dimetoxibenzoico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 62.3 EUR
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico 99+%
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 303 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179…182 °C
Densidad: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002500
Núm. CAS: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Índice Merck: 12,10086
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA