Ácido 3,4-dimetoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10167.0B
A10167.18
A10167.30
A10167.0BEA
443
EUR
A10167.0B
A10167.18
A10167.30
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico ≥99%
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico
Purity: 99+%
CAS No.: 93-07-2
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 179-183°
Beilstein Reference: 518285
Merck Reference: 14,9953
MDL No.: MFCD00002500
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 303 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 179…183 °C Densidad: 1,436 g/cm³ (–100 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002500 Núm. CAS: 93-07-2 EINECS: 202-215-7 Índice Merck: 14,9953 |