Embudos de goteo, cilíndrico, sin equilibrio de presión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241221704 241222409 241223602 241224401 241225406
SCOT241221704EA 114 EUR
SCOT241221704 SCOT241222409 SCOT241223602 SCOT241224401 SCOT241225406
Embudos de goteo, cilíndrico, sin equilibrio de presión, DURAN®
Embudos Embudos de goteo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con llave de vidrio.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Forma cilíndrica. Con cono y toma de tierra estándar. Divisiones claramente visibles para una lectura aproximada del volumen.
DIN ISO 4800