Rodamiento agitador con rosca DURAN® KPG®
Proveedor: DWK Life Sciences
247500803 247500906
SCOT247500803EA 83.5 EUR
SCOT247500803 SCOT247500906
Rodamiento agitador con rosca DURAN® KPG®
Imánes de agitación Herramientas de agitación
DURAN®, vidrio de borosilicato transparente 3.3.
  • Intercambiable
  • Con junta a tierra estándar y tubo de rosca GL
  • Superficie pulida y pulida