Metanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Destilado metílico, Alcohol metílico
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84529.550EA 1338 EUR
84529.550 84529.460 84529.950
Metanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC preparativa
Metanol
Formula: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Pto. Ebullición: 64.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (calculado en forma anhidra) Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,05 %