Ácido 3,5-dimetoxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
115460250 115461000 115460050
ACRO115460250EA 63.4 EUR
ACRO115460250 ACRO115461000 ACRO115460050
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico 99%
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 341 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002502
Núm. CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %