Ácido 3,5-dimetoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14374.22
A14374.14
A14374.36
A14374.22EA
149
EUR
A14374.22
A14374.14
A14374.36
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico ≥99%
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 1132-21-4
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 511834
MDL No.: MFCD00002502
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 341 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 182…186 °C Densidad: 1,423 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002502 Núm. CAS: 1132-21-4 EINECS: 214-473-8 |