Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
132890100 132890250 132891000
ACRO132890100EA 87.7 EUR
ACRO132890100 ACRO132890250 ACRO132891000
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico 97%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 206…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002552
Núm. CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 212 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 74.22 to 80.41 % C