Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11725.14
A11725.22
A11725.14EA
72.8
EUR
A11725.14
A11725.22
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico ≥98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 530-57-4
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 206-208°
Boiling Point: 192-193°/14mm
MDL No.: MFCD00002552
Formula:
C₉H₁₀O₅ Pto. Ebullición: 192…193 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 206…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002552 Núm. CAS: 530-57-4 EINECS: 208-486-8 |