Buretas automáticas, patrón de pellets, llave de paso lateral
Proveedor: HIRSCHMANN
341016060 341017060 341017560 341036060 341037060 341037560
612-1514EA 225 EUR
612-1514 612-9804 HIRS341017560 HIRS341036060 HIRS341037060 HIRS341037560
Buretas automáticas, patrón de pellets, llave de paso lateral
Buretas
Buretas automáticas, patrón de pellets, clase B, DURAN® con graduación azul.
  • Rayas Schellbach para mejorar la legibilidad
  • Llave de paso lateral de vidrio o de válvula de PTFE
Certificaciones: Calibrado para DIN EN ISO 385