Buretas, modelo Pellet, marrón, llave de paso lateral
Proveedor: HIRSCHMANN
342016060 342017060 342017560 342036060 342037060 342037560
HIRS342016060EA 238 EUR
HIRS342016060 HIRS342017060 HIRS342017560 HIRS342036060 HIRS342037060 HIRS342037560
Buretas, modelo Pellet, marrón, llave de paso lateral
Buretas
Buretas automáticas, modelo Pellet, clase B, vidrio DURAN® marrón, con graduación blanca.
  • Rayas Schellbach para mejorar la legibilidad
  • Llave de paso lateral con llave de vidrio o husillo de PTFE
Certificaciones: Cumplimiento de la norma DIN EN ISO 385.