Buretas, tipo Pellet, sin válvula de cierre intermedia, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
344016060 344017060 344017560 344036060 344037060 344037560
612-9831EA 239 EUR
612-9831 HIRS344017060 HIRS344017560 HIRS344036060 HIRS344037060 HIRS344037560
Buretas, tipo Pellet, sin válvula de cierre intermedia, Schellbach
Buretas
Bureta automática, de pellets, clase AS, DURAN® con graduación azul.
  • Llave de paso lateral con llave de vidrio o husillo de PTFE
  • Rayas Schellbach para mejorar la legibilidad
  • Conformidad certificada, con identificación de lote fechada
Certificaciones: Cumplimiento de la norma DIN EN ISO 385.