Buretas automáticas, patrón de pellets, llave de paso lateral y válvula intermedia
Proveedor: HIRSCHMANN
352016060 352017060 352017560 352036060 352037060 352037560
HIRS352016060EA 285 EUR
HIRS352016060 HIRS352017060 HIRS352017560 HIRS352036060 HIRS352037060 HIRS352037560
Buretas automáticas, patrón de pellets, llave de paso lateral y válvula intermedia
Buretas
Bureta automática, modelo Pellet, clase B, vidrio marrón, DURAN® con graduación blanca.
  • Llave de paso lateral de PTFE o de vidrio
  • Con válvula intermedia
Certificaciones: Cumplimiento de la norma DIN EN ISO 385.