Agujas para anestesia espinal, punta tipo Quincke, BD™
Proveedor: BD Medical
405258 405248 405253 405259 405250 405257 405256 405247 405240 405252 405255
BDAM405258EA 101 EUR
BDAM405258 BDAM405248 BDAM405253 BDAM405259 BDAM405250 BDAM405257 BDAM405256 BDAM405247 BDAM405240 BDAM405252 BDAM405255
Agujas para anestesia espinal, punta tipo Quincke, BD™
Agujas de jeringas
Bisel fino Quincke (bisel corto): penetración y aguja de acero inoxidable de alta calidad para una inserción fácil y regular. Alineación precisa de la aguja y el estilete para evitar el efecto de la biopsia.
  • Cuerpo transparente para una rápida visualización del LCR
  • Sin látex ni silicona
  • Buena capacidad de sujeción y manipulación de la aguja
Envase: Packaged 25 per box, with 8 boxes per case (total 200).