Buretas automáticas, AS, patrón de pellets, llaves de paso laterales y válvula intermedia
Proveedor: HIRSCHMANN
355036060 355037060 355037560
HIRS355036060EA 428 EUR
HIRS355036060 HIRS355037060 HIRS355037560
Buretas automáticas, AS, patrón de pellets, llaves de paso laterales y válvula intermedia
Buretas
Buretas automáticas, modelo Pellet, clase AS, vidrio marrón, DURAN® con graduación blanca.
  • Graduación de la punta principal
  • Llave de paso lateral de PTFE con válvula intermedia
Certificaciones: Cumplimiento de la norma DIN EN ISO 385.