Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
183470250 183471000
ACRO183470250EA 37.8 EUR
ACRO183470250 ACRO183471000
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico 98+%
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. Ebullición: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002433
Núm. CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %