Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14278.09
A14278.18
A14278.30
A14278.09EA
39.6
EUR
A14278.09
A14278.18
A14278.30
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico ≥98%
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 573-11-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Odour: Odourless
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 2696073
MDL No.: MFCD00002433
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ Pto. Ebullición: 110…115 °C (0,04 mmHg) Pto. de fusión: 99…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002433 Núm. CAS: 573-11-5 EINECS: 209-350-0 |