Ácido 2,4,6-trimetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04997.06
L04997.14
L04997.06EA
113
EUR
L04997.06
L04997.14
Ácido 2,4,6-trimetoxibenzoico ≥98%
Ácido 2,4,6-trimetoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 570-02-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1972294
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ Pto. de fusión: ∼158 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016497 Núm. CAS: 570-02-5 EINECS: 209-325-4 |