Ácido 3,4,5-trietoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14157.14
A14157.22
A14157.36
A14157.14EA
26.9
EUR
A14157.14
A14157.22
A14157.36
Ácido 3,4,5-trietoxibenzoico ≥98%
Ácido 3,4,5-trietoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 6970-19-0
Molecular Formula: C13H18O5
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 2659063
Formula:
C₁₃H₁₈O₅ Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 110…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002505 Núm. CAS: 6970-19-0 EINECS: 230-192-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...