Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 26.5 EUR
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico 99%
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. Ebullición: 225…227 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002501
Núm. CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %