Ácido salicílico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
147700010 147700025
ACRO147700010EA 79.3 EUR
ACRO147700010 ACRO147700025
Ácido salicílico 99+%
Ácido salicílico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 158…161 °C
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Índice Merck: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 161 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %