Ácido salicílico 99+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
30782.22
30782.36
30782.0E
30782.22EA
40.3
EUR
30782.22
30782.36
30782.0E
Ácido salicílico 99+% ACS
Ácido salicílico
Purity: 99+%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.443
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Solubility: Soluble in alcohol, acetone, ether. Slightly soluble in cold water. More soluble in boiling water. Water solubility increased by Na3PO4, alkali acetates or alkali citrates
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formula:
(HO)C₆H₄CO₂H MW: 138,12 g/mol Pto. Ebullición: 211 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 158…160 °C Densidad: 1,443 Pto. de inflamación: 157 °C (315 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002439 Núm. CAS: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Índice Merck: 14,8332 |