Ácido salicílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
A12253.0EEA
109
EUR
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
Ácido salicílico ≥99%
Ácido salicílico
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formula:
(HO)C₆H₄CO₂H MW: 138,12 g/mol Pto. Ebullición: 211 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 158…160 °C Densidad: 1,443 Pto. de inflamación: 157 °C (315 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002439 Núm. CAS: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Índice Merck: 14,8332 |